Learn More
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical
Merk: Fisher Chemical J/4250/17
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
2.5L, HDPE plastic bottle
Specificatie
1 | |
0°C | |
HDPE plastic bottle | |
2.5 L | |
11324 |
Colorless to Yellow | |
100°C | |
14mmHg at 20°C | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- HYDROCHLORIC ACID
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.