Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1, Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Merk:  Honeywell-Hydranal 34847-6X40ML
Aantal 1 Kit
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Regelgeving: Dit product is onderworpen aan accijnzen op minerale oliën in overeenstemming met de Europese richtlijn 2003/96/EEG.
Produktcode. 15624510
  • 449.99 /
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
95-47-6, 7732-18-5
106.17
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
CC1=CC=CC=C1C
C8H10
MFCD00008519
1,2-xylene
Specificatie
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
0.86 g/mL at 20 °C
1 Kit
≤100.0000%
Ampoule
MFCD00008519
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
1,2-xylene
106.17
Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis
23 − 27°C
95-47-6, 7732-18-5
136°C to 145°C
C8H10
UN1307
CC1=CC=CC=C1C
106.17
Karl Fischer
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • HYDRANAL Water Standard 0.1
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H312 + H332-Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: o-xylene
SDS Documentatie