Learn More
HYDRANAL™ - Solvent CM, Reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium), Honeywell Fluka™
Merk:  Honeywell Fluka 34812-6X1L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15624470
  • 505.45 /
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
HYDRANAL™-Solvent CM
100°C (212°F)
MFCD00147198
1.26g/mL
6 x 1 L
UN2810
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • HYDRANAL-Solvent CM
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302 + H312-Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide