Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
ELISA
712.00 - 5420.00
Specificatie
Analysebereik 0.05 to 10 ng/mL
Assay Sensitivity 0.05 ng/mL
Conjugaat HRP
Producttype ELISA
Monstertype Plasma, Serum, Supernatant
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17115129
Bekijk documenten
Invitrogen™
EH350RBX5
5 x 96 Tests
2860.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
17834130
Bekijk documenten
Invitrogen™
EH350RBX10
10 x 96 Tests
5420.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
17104653
Bekijk documenten
Invitrogen™
EH350RB
96 Tests
712.00
Pack of 96
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NTB-A/SLAMF6.
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
Specificatie
Specificatie
0.05 to 10 ng/mL
HRP
Plasma, Serum, Supernatant
114836
<10
HRP
Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Ly-108
4 hrs 45 mins
0.05 ng/mL
ELISA
Colorimetric Microplate Reader
<12%
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
RUO
2°C to 8°C
1 hrs 20 mins