Learn More
Rotronic™ THERMOHYGROMETRE MULTIFONCTIONS thermohygromètre haute précision
Marque:  Rotronic™ HP22-A
Code produit. 11960665
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermohygromètre haute précision HygroPalm
• Livrés ajustés à 23°C et 10, 35, 80% HR
• Prêts à l'emploi
• Pour inspection mobile et tests d'échantillons en industrie pharmaceutique et gestion énergétique de bâtiments
• Boîtier plastique ABS, robuste
• Stabilité à long terme 1% HR/an
• Affichage de la tendance
• Thermohygromètre HP22-A sonde amovible
• Mesure de l'humidité et de la température avec calculs psychrométriques, tendance et fonction 'hold' pour geler la valeur mesurée
• Ajustage au clavier 1 point & points multiples %HR &°C
• Thermohygromètre sonde amovible HP22
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires