Learn More
Cytiva HiTrap™ benzamidine FF (high sub) kolommen
Remove or purify serine proteases such as thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (high sub) Columns are prepacked with Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (high sub).
Merk:  Cytiva 17-5144-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11723199
  • 428.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Prepacked with Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow (high sub) media
  • Protein binding capacity ≥35mg trypsin/mL medium
  • Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1 x 5mL
90 μm
5mL
1.6cm
0.98 in.
>12μM p-aminobenzamidine/mL medium
42psi
4% Highly Cross-linked Agarose
2° to 8°C
<20 mL/min.
Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system
Benzamidine FF Column
Removal or purification of Serine Proteases such as Thrombin
2.5cm
Polypropylene
2 to 8
Serine Proteases such as Thrombin
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  • P235-Koel bewaren.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.