Learn More
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX Columnns
Weak anion exchanger for small scale purification of higher molecular weight protein
Merk:  Cytiva 17-5163-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11575025
  • 374.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
HiTrap ANX FF (High Sub)
<20 mL/min.
4°C to 30°C in 20% Ethanol
5 mL
0.6 in.
HiTrap ANX (high sub) FF is prepacked with ANX (high sub) Sepharose Fast Flow, and is a weak anion exchanger for small scale purification of higher molecular weight protein as well as screening of binding and elutions conditions.
16 mm
5 x 5 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.