Learn More
Histamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
75.27 - 917.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 51-45-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H9N3 |
Molecular Weight (g/mol) | 111.15 |
MDL-nummer | MFCD00005210,MFCD00128939 |
InChI Key | NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine |
PubChem CID | 774 |
ChEBI | CHEBI:18295 |
IUPAC Name | 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine |
SMILES | NCCC1=CN=CN1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10745842
|
Thermo Scientific Acros
411710010 |
1 g | Glass bottle |
75.27
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10401060
|
Thermo Scientific Acros
411710050 |
5 g | Glass bottle |
278.46
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10557600
|
Thermo Scientific Acros
411710250 |
25 g | Glass bottle |
917.57
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
51-45-6 | |
111.15 | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
774 | |
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine |
C5H9N3 | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
CHEBI:18295 | |
NCCC1=CN=CN1 |
Specificatie
Histamine | |
83°C to 84°C | |
167°C (0.8 mmHg) | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
NCCC1=CN=CN1 | |
111.15 | |
CHEBI:18295 | |
97% |
51-45-6 | |
White to Yellow | |
Authentic | |
C5H9N3 | |
15, 4756 | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine | |
774 | |
111.15 | |
Crystalline Powder and/or Chunks |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause resp
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physici
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-100-6
- Histamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.