Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
Merk:  Cytiva 28-9505-13
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10211230
  • 133.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Ready-to-use column for convenient process development optimization and parameter screening
  • Highly cross-linked agarose matrix with average bead size of 90μm
  • Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
  • 20cm bed height is acheived when it is connected in series
  • Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
  • Bed dimension: 7.7 × 100mm
  • Matrix: 6% cross-linked agarose beads
  • Average particle size: 90μm
  • Max. flow velocity: 450cm/hr.
  • Material (column hardware and column tube): polypropylene
  • Column I.D.: 7.7mm
HiScreen Q FF
  • Media:
  • pH stability working range: 2 to 12
  • pH stability cleaning: 2 to 14
  • Ion exchanger type: strong anion exchanger
HiScreen SP FF
  • Media:
  • pH stability working range: 3 to 14
  • pH stability cleaning: 4 to 13
  • Ion exchanger type: strong cation exchanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol
4.7mL
7.7mm
3.93 in.
<450 cm/hr.
Sulphopropyl
4 to 13
6% Cross-linked Agarose
Ion Exchange Column
HiScreen SP Sepharose FF clumn
0.3 in.
1 x 4.7mL
100mm
Polypropylene
1.5 bar
45 to 165μm
4° to 30°C
Optimization and parameter screening, ion exchange chromato graphy
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • HiScreen SP FF
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 18 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.