Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q and Capto™ DEAE Prepacked IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
164.00
Specificatie
Buffer | 1M Acetic Acid, 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol |
---|---|
Bedvolume | 4.7mL |
Diameter (Engels) binnen | 0.3 in. |
Diameter (metrisch) binnen | 7.7mm |
Aantal | 1 x 4.7mL |
Produktcode | Merk | Producttype | Type ligand | pH-bereik | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Producttype | Type ligand | pH-bereik | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10609620
|
Cytiva
28-9269-78 |
HiScreen Capto Q IEX column | Quaternary Amine | 2 to 12 |
164.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
10619620
|
Cytiva
28-9269-79 |
HiScreen Capto S IEX column | Sulphonate group | 4 to 12 |
164.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
10352780
|
Cytiva
28-9269-82 |
HiScreen Capto DEAE IEX Column | Diethylaminoethyl | 2 to 9 |
164.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
Beschrijving
- Fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization
- Highly cross-linked agarose with dextran surface extender matrix
- Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
Capto S: Strong cation (sulfonate group) exchange BioProcess™ medium
Capto Q: Strong anion (quartenary amine group) exchange BioProcess medium
Capto DEAE: Weak anion (diethylaminoethyl group) exchange BioProcess medium
Specificatie
1M Acetic Acid, 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol | |
0.3 in. | |
1 x 4.7mL | |
100mm | |
Polypropylene | |
45 to 165μm | |
4° to 30°C | |
Modern large-scale manufacturers for fast, efficient and cost-effective capture and intermediate Protein purification, optimization and parameter screening |
4.7mL | |
7.7mm | |
3.93 in. | |
<700 cm/hr. | |
3 bar | |
Highly cross-linked Agarose with Dextran surface extender | |
Ion Exchange Column |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- HiScreen Capto Q
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.