Learn More
Greiner Bio-One Pipetpunten van hoogwaardig polypropyleen
Vervaardigd van hoogwaardig polypropyleen voor optimale prestaties en pasvorm. Greiner BioOne™-pipetpunten van hoogwaardig polypropyleen zijn perfect geschikt voor Gilson™ Pipetman-modellen.
Merk:  Greiner Bio-One 686290
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15810062
Description
Description
  • High breaking strength, dimensionally stable, heat-resistant up to approx. +140°C; cold-resistant down to -190°C
  • Autoclavable
  • Free of heavy metals
  • Conforms to the ISO 9001 standard
  • Tested for conformance with the international standard DIN ISO 8655
  • Liquid end is bevelled so less liquid remains on pipet tip, contact surface of pipetted liquids is reduced and pipetting accuracy increases
  • Ideally suited for Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
100 tot 1000 μL
Ja
Bulk
Socorex™ Acura™ Calibra™, Gilson™ Pipetman™ P1000, Eppendorf Pipetter
Blauw
ISO 9001, DIN ISO 8655
250/Pk.
Polypropyleen