Learn More
Hexanes, ≈95% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
82.30 - 199.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 92112-69-1
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10647602
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0409/PB15
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10409370
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0409/PB17
2.5 L
199.00
Beschrijving
Beschrijving
Hexanes, ≈95% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
92112-69-1
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
hexane
C6H14
MFCD00009520
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Specificatie
-95°C
Colorless
Plastic-coated Glass Bottle
C6H14
160mbar at 20°C
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
92112-69-1
69°C
Liquid
MFCD00009520
0.31 mPaS at 20°C
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
86.18g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hexaan
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.