Learn More
Heptane, CHROMASOLV™, ≥99%, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
- Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
- Limitata deriva della linea di base del gradiente
- Bassi livelli di metalli in tracce
- Nessuna impurità non volatile
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Heptane |
Densità | 0.684g/mL at 25°C |
Quantità | 6 x 1 L |
Limite di esplosione | 0.07 |
Punto d'infiammabilità | −4°C (24.8°F) |
Punto di combustione | 433°F |
Formula lineare | CH3(CH2)5CH3 |
Pressione del vapore | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
Numero UN | UN1206 |
Peso formulazione | 100.2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto