Learn More
Hexanal, 96%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
108.54 - 299.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS 66-25-1, 59-02-9
Moleculaire formule C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00007027
InChI Key JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC Name hexanal
SMILES CCCCCC=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10685392
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151855000
500 mL Glass bottle
108.54
10735821
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151850010
1 L Glass bottle
211.05
10349273
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151850025
2.5 L Glass bottle
299.49
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
66-25-1, 59-02-9
100.16
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
6184
CCCCCC=O
C6H12O
MFCD00007027
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
hexanal
Specificatie
Hexanal
66-25-1, 59-02-9
Colorless to Yellow
130.0°C to 131.0°C
Authentic
C6H12O
1.4020 to 1.4070
01, II, 745
0.815
Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
CCCCCC=O
approx. 500ppm alpha-tocopherol
6184
100.16
Liquid
10mg KOH/g max.
-56.0°C
0.8150g/mL
32°C
95% min. (GC)
CH3(CH2)4CHO
MFCD00007027
15, 1762
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
hexanal
100.16
0.69 mPa.s (20°C)
96%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse caut
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-624-5
Productidentificatie
  • Hexanal
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.