Learn More
Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
37.30 - 255.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 100-97-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H12N4 |
Molecular Weight (g/mol) | 140.19 |
MDL-nummer | 6895 |
InChI Key | VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine |
PubChem CID | 4101 |
ChEBI | CHEBI:6824 |
SMILES | C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10365990
|
Fisher Chemical
H/0300/53 |
500 g | Plastic powder jar | N/A | |||||
10305900
|
Fisher Chemical
H/0300/60 |
1 kg | Plastic powder jar | N/A | |||||
10101430
|
Fisher Chemical
H/0300/65 |
5 kg | Plastic keg | N/A | |||||
Beschrijving
Hexamine, Extra Pure, SLR
Chemische identificatiekenmerken
100-97-0 | |
140.19 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
4101 | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
C6H12N4 | |
6895 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
CHEBI:6824 |
Specificatie
100-97-0 | |
8.5 to 9.5 | |
6895 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
140.19 | |
CHEBI:6824 | |
Solid |
White | |
C6H12N4 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 | |
4101 | |
140.19g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hexamethylenetetramine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.