Learn More
Hexamethyldisilane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
50.05 - 575.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1450-14-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H18Si2 |
Molecular Weight (g/mol) | 146.38 |
MDL-nummer | MFCD00008258 |
InChI Key | NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane |
PubChem CID | 74057 |
IUPAC Name | trimethyl(trimethylsilyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10750711
|
Thermo Scientific Acros
202690100 |
10 mL | Glass bottle |
50.05
10 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10646412
|
Thermo Scientific Acros
202690500 |
50 mL | Glass bottle |
153.77
50 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10564084
|
Thermo Scientific Acros
202692500 |
250 mL | Glass bottle |
575.87
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1450-14-2 | |
146.38 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
74057 | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
C6H18Si2 | |
MFCD00008258 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
trimethyl(trimethylsilyl)silane |
Specificatie
Hexamethyldisilane | |
15°C | |
0.7100g/mL | |
11°C | |
98+% | |
(CH3)3SiSi(CH3)3 | |
MFCD00008258 | |
11,253; 15,164 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C | |
146.38 | |
146.38 | |
Liquid |
1450-14-2 | |
Colorless | |
112°C to 114°C | |
Authentic | |
C6H18Si2 | |
1.4211 to 1.4231 | |
04, IV, 4277 | |
0.71 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
trimethyl(trimethylsilyl)silane | |
74057 | |
98+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-911-
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.