Learn More
HEPES Free Acid, >99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Merk:  MP Biomedicals 0219482725
Aantal 25 g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11416561
  • 46.45 / 25 gram
Beschrijving
Beschrijving
Buffering agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
CHEBI:42334
Specificatie
HEPES, free acid
7365-45-9
Powder
>99%
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
23831
238.3
Free Acid
White
25 g
C8H18N2O4S
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
Molecular Biology Reagent