Learn More
HEPES, ≥99% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
70.40 - 1914.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7365-45-9
Moleculaire formule C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15855158
Bekijk documenten
Thermo Scientific
J16926.22
100 g Plastic bottle
70.40
15865158
Bekijk documenten
Thermo Scientific
J16926.30
250 g Plastic bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15875298
Bekijk documenten
Thermo Scientific
J16926.A1
1 kg Plastic bottle
454.48
15885298
Bekijk documenten
Thermo Scientific
J16926.A7
5 kg Plastic bottle
1914.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
C8H18N2O4S
MFCD00006158
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specificatie
HEPES
∼236°C (decomposition)
Dry basis
MFCD00006158
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
≥99%
7365-45-9
Crystalline Powder
C8H18N2O4S
883043
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
23831
238.3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TL6809000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures