Learn More
HELT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen HELT
Concentratie 0.33 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16883215
Bekijk documenten
Proteintech
24730-1-AP-20UL
20 μL
145.00
16873215
Bekijk documenten
Proteintech
24730-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
Transcriptional repressor which binds preferentially to the canonical E box sequence 5′-CACGCG-3′.
Specificatie
Specificatie
HELT
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
A6NFD8, Q7TS99
234219, 391723, 498633
HELT Fusion Protein Ag20618
Primary
-20°C
HELT
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HCM1228, HELT, HESL, Mgn
HELT
IgG
Antigen Affinity Chromatography