Learn More
Buerkle™ HDPE Sealable Wide Mouth Bottles
Sturdy bottle with sealing eyelets on the screw cap and the bottle. Particularly suited for sending samples. Seals provide increased sample authenticity. Easy to fill due to wide opening. Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes.
4.20 - 9.90
Specificatie
Materiaal HDPE
Closure Included Yes
Mond Wide
Type sluiting Screw Cap
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11802731
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Buerkle™
0322-0250
250 mL
4.20
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11882731
Bekijk documenten
Buerkle™
0322-0500
500 mL
4.35
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11892731
Bekijk documenten
Buerkle™
0322-1000
1000 mL
9.60
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11802741
Bekijk documenten
Buerkle™
0322-2000
2000 mL
9.90
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • HDPE
  • Leakproof
  • Easy to fill due to wide-necked opening
Specificatie
Specificatie
HDPE
Yes
Wide
Screw Cap
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
SampleSafe seals available as accessories