Learn More
Brand™ Rechthoekige HDPE-flessen met brede hals
Vervaardigd van doorzichtig HDPE. BRAND™ vierkante HDPE-flessen met brede opening besparen ruimte op kleine tafels, werkbanken en kasten. Verzegelde dop van polypropyleen bevat een afdichtkegel met afknellende stopring. Ideaal voor gebruik als opslagcontainer.
Merk:  Brand™ 130422
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11643129
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from translucent HDPE.
  • Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
  • Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
  • Ideal for use as a storage container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1000 ml
85 x 85 210mm
HDPE
85 mm
Blauw
Breed
210 mm
Polypropyleen
Doorzichtig
Afknellende stopring
85 mm
GL 54
Ja
Rechthoekig
Vierkante fles met brede opening
Schroef