Learn More
IKA™ HBR 4 Control Heating Bath
Cylindrical heating bath with an integrated magnetic stirrer to circulate tempering fluid.
Marca: IKA™ 0020009382
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Cylindrical bath shape
- Heating elements integrated into the bath base
- Heat transfer media can be low-viscous oil (50 mPas) or water (H2O)
- Heat output: 1000 W
- Two carry handles
- Infinitely variable safety temperature limiter according to DIN 12877
- Double-jacketed mantle protects against burns
- Digital display for target, actual and safety temperatures, and speed
- Integrated magnetic stirrer drive to circulate the tempering fluid, allowing for better heat distribution in the bath
Specifica
Stepless Heat Control | |
LCD | |
CH Plug | |
160 mm | |
1.4 kg |
4 L | |
RS 232 interface, external temperature sensor | |
250 mm | |
250 mm | |
50/60 Hz |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto