Learn More
Hammond™ droogmiddelzakjes
Protect materials from corrosion with these desiccant bags. Hammond™ Drierite™ Desiccant Bags reduce the humidity to a 100°F dew point in 10 hours and are dust-tight. Materials packaged with these bags are protected from corrosion for many months.
138.00 - 341.00
Specificatie
Materiaal Calcium Sulfate
Geschiktheid Deze zakken zijn stofdicht en bieden vele maanden bescherming
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11832692
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-04
Pakket 750
280.00
750 stuks
11893082
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-06
6 g
341.00
750 stuks
11803092
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-08
1 oz.
138.00
200 stuks
11833092
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-14
8 oz.
273.00
100 stuks
Beschrijving
Beschrijving
Nonwoven crepe bags filled with Drierite (anyhydrous calcium sulfate) completely dry the air within a package or container during shipment or storage.
  • Sturdy and held together by heat seals
  • Perform well in elevated temperatures
  • Will not release absorbed moisture at less than 350°F
Specificatie
Specificatie
Calcium Sulfate
Deze zakken zijn stofdicht en bieden vele maanden bescherming
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: calcium sulphate