Learn More
Hammond™ Desiccant, Cole-Parmer™
Kies een droogmiddel met of zonder indicatie: droogmiddel met indicatie begint blauw en wordt roze wanneer regeneratie of vernieuwing noodzakelijk is. Gebruik Hammond™, Drierite™-droogmiddel (gedehydrateerd calciumsulfaat) in exsiccatoren, droogkolommen of droogbuizen.
233.00 - 769.00
Specificatie
Materiaal Calcium Sulfate
Geschiktheid Gebruikt in exsiccatoren, droogkolommen of droogbuisjes
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Chemische naam of materiaal Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Chemische naam of materiaal Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11795609
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-05
Indicating Drierite Desiccant Pakket 12
470.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11785589
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-15
Indicating Drierite Desiccant Pakket 4
769.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11705599
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-20
Non-Indicating Drierite Desiccant Pakket 12
233.00
12 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11725599
Bekijk documenten
Cole Parmer
07193-25
Non-Indicating Drierite Desiccant Pakket 4
287.00
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Geïndiceerde droogcapaciteit van het droogmiddel is 10 tot 14% van zijn gewicht aan water en gas 
  • Niet-geïndiceerde droogcapaciteit van het droogmiddel is 6% van zijn gewicht aan water en gas
Specificatie
Specificatie
Calcium Sulfate
Gebruikt in exsiccatoren, droogkolommen of droogbuisjes
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Drierite, Indicating
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .