Learn More
Hamilton™ en Gastight™ Agilent 7670, 7671, en 7672 ALS GC gecementeerde injectiespuit voor autosamplers
Ontworpen voor gebruik met Agilent 7670, 7671, en 7672 automatische vloeistofsampler, gaschromatografie-autosamplers. Gastight™ Agilent 7670, 7671 en 7672 ALS GC gecementeerde injectiespuiten voor autosamplers beschikken over een PTFE-plunjerpunt die een nauwsluitende verbinding verzorgt tussen de spuitcilinder en de plunjer, zodat vloeistof- of gasbemonstering mogelijk is.
Merk: Hamilton™ 80000
Beschrijving
- Gecementeerde naald (N) - de naalden zijn bestemd voor injectiespuiten met laag volume en zijn gecementeerd in de cilinder van de glazen injectiespuit op een punt dat overeenkomt met de nulmarkering
- Met deze stop wordt het dode volume beperkt tot het interne volume van de naald
- Niet geschikt voor de autoclaaf
- Naalddikte wordt bepaald aan de hand van het spuitvolume en kan niet door de gebruiker worden geselecteerd
- Soort naaldpunt 2 - scherpe, afgeschuinde, gebogen non-coring naaldpunt aanbevolen voor septumpenetratie; beschikbare dikte: 26 s
Specificatie
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
0.018 in. | |
0.013 cm | |
0.26 inch | |
0.66 cm | |
2 in. | |
51 mm | |
68.9 bar | |
50°C | |
1701 N | |
10°C | |
10 μl | |
Scherp, afgeschuind, gebogen, non-coring | |
Gecementeerd |
26s G | |
0.005 inch | |
0.018 in. | |
0.046 cm | |
0.047 cm | |
2 inch | |
Gastight™ injectiespuit voor autosampler | |
122°F | |
50°F | |
2 | |
Elk | |
5.08 cm | |
Agilent 7670, 7671, en 7672 automatische vloeistofsampler, gaschromatografie-autosamplers |