Learn More
Hamilton™ Microliter™-injectiespuiten, 700-serie: LT-aansluiting
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Merk:  Hamilton™ 80701
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10798151
  • 134.00 / 1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specificatie
Specificatie
Ja
0.091 in.
2.3 mm
Voor dosering van lage volumes voor het hoogst mogelijke niveau van nauwkeurigheid en precisie
1000 psi
115 °C
725
Elk
Luer-punt
PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
0.305 in.
7.75 mm
Microliter™ injectiespuit
239°F
50°F
Naald niet inbegrepen
250 μl