Learn More
Guanidine Thiocyanate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
For the isolation of intact RNA from cell extracts
62.90CHF - 232.86CHF
Identificatori chimici
CAS 593-84-0
Formula molecolare C2H6N4S
Sinonimo Guanidinium Isothiocyanate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10285253
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP221-250
250 g Glass Bottle
62.90CHF
250g
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
10503345
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP221-1
1 kg Poly Bottle
232.86CHF
1kg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione
Descrizione
For the isolation of intact RNA from cell extracts
A more powerful denaturing agent than Guanidine Hydrochloride, Guanidine Thiocyanate is suitable for the isolation of intact RNA from cell extracts.
Specifica
Identificatori chimici
593-84-0
C2H6N4S
Guanidinium Isothiocyanate
Specifica
Guanidine Thiocyanate
0.8 max. (70% in water at 25°C) at 280nm
White
≥99.0 %
H2NC(:NH)NH2·HSCN
Soluble in water
Negligible
Powder or Solid
593-84-0
118°C
5
C2H6N4S
Guanidinium Isothiocyanate
118.16
≥99.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Emergency Overview
Causes burns by all exposure routes. Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Contact with acids liberates toxic gas. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term advers
Signal Word: DANGER!
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
  • Guanidine thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato