Learn More
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Withstands temperatures up to 99°C.
Merk:  Grant Instruments™ P5
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11476437
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Withstands temperatures up to 99°C.
  • Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
  • Plastic construction
  • 85/140mm min/max liquid depth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
5 L
390 x 200 x 380 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen