Learn More
Sartorius™ Smooth Surface Filter Discs Qualitative Filter Papers, Grade 4b
For qualitative and technical analyses.
8.80 - 116.00
Specificatie
Indeling | Disc |
---|---|
Materiaal | Cotton Linters, Refined Pulp |
Filtreersnelheid | 22μm/sec. |
Voor gebruik met (toepassing) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Kwaliteit | 4 b |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10440852
|
Sartorius™
FT-3-309-110 |
110 mm |
10.50
100 stuks |
|
|||||
10154181
|
Sartorius™
FT-3-309-125 |
125 mm |
16.70
100 stuks |
|
|||||
10337691
|
Sartorius™
FT-3-309-150 |
150 mm |
20.30
100 stuks |
|
|||||
10164181
|
Sartorius™
FT-3-309-185 |
185 mm |
30.20
100 stuks |
|
|||||
10072331
|
Sartorius™
FT-3-309-240 |
240 mm |
49.80
100 stuks |
|
|||||
10082331
|
Sartorius™
FT-3-309-270 |
270 mm |
56.00
100 stuks |
|
|||||
10491232
|
Sartorius™
FT-3-309-320 |
320 mm |
66.20
100 stuks |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10525141
|
Sartorius™
FT-3-309-385 |
385 mm |
116.00
100 stuks |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10092271
|
Sartorius™
FT-3-309-055 |
55 mm |
8.80
100 stuks |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10296081
|
Sartorius™
FT-3-309-090 |
90 mm |
10.35
100 stuks |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Discs with a center hole for technical applications
- Made of refined pulp and linters with >95% alpha-cellulose content
- Ash content between 0.1 – 0.15 % grade 100/N <0.1 %)
- Wet-strengthened
Spezifikation
Disc | |
22μm/sec. | |
4 b | |
0.15 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pk. | |
Qualitative Filter Paper |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.