Learn More
GPR58/TAAR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen GPR58/TAAR2
Concentratie 0.2 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16803105
Bekijk documenten
Proteintech
24609-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16893095
Bekijk documenten
Proteintech
24609-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Not expressed in the pons, thalamus, hypothalamus, hippocampus, caudate, putamen, frontal cortex, basal forebrain, midbrain or liver.
Specificatie
Specificatie
GPR58/TAAR2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q5QD17, Q5QD25, Q9P1P5
209512, 294121, 9287
GPR58/TAAR2 Fusion Protein Ag18939
Primary
-20°C
TAAR2
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G protein coupled receptor 58, GPR58, TAAR2, TaR 2, Trace amine receptor 2
TAAR2
IgG
Antigen Affinity Chromatography