Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante maatflessen, naturel HDPE, met verzegelde schroefdop
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE.
141.06 - 285.00
Specificatie
Kleur Doorzichtig
Materiaal HDPE
Closure Included Ja
Vorm Vierkant
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Kleur van sluiting Diameter (metrisch) binnen hals Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur van sluiting Diameter (metrisch) binnen hals Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11703094
Bekijk documenten
Gosselin™
FC510-02
Rood 29 mm Ja
175.32
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11783084
Bekijk documenten
Gosselin™
FC520-02
Rood 22 mm Ja
161.21
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11793084
Bekijk documenten
Gosselin™
FC520-06
Red 22 mm Non-sterile
285.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11740485
Bekijk documenten
Gosselin™
FC1000-52
Rood 28 mm Ja
197.43
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11865953
Bekijk documenten
Gosselin™
FC510-03
White 29 mm Sterile This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11723293
Bekijk documenten
Gosselin™
FC520-10
White 22 mm Non-sterile
141.06
100 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Break resistant
  • With molded graduations
  • With either a screw cap with shaped seal or hinged cap with inner lip and safety ring
  • Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
HDPE
Ja
Vierkant