Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen van natuurlijk HDPE, 500 mL, met schaalverdeling
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ vierkante maatflessen van naturel HDPE, 500ml, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
Merk: Gosselin™ LC500-03
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Sterile or aseptic by irradiation
Specificatie
500 ml | |
Vierkant | |
HDPE | |
Sterile | |
Rood | |
Ja | |
Ja | |
122 mm | |
Screw cap |
Doorzichtig | |
58 mm | |
76mm | |
76mm | |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Ja | |
Breed | |
LDPE |