Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen van natuurlijk HDPE, 500 mL, met schaalverdeling
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ vierkante maatflessen van naturel HDPE, 500ml, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
Merk:  Gosselin™ LC500-10
246.52 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11759535
  • 320.85 / 175 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
500 ml
Vierkant
White HDPE screw cap with wad
76mm
Non-sterile
Wit
Ja
Ja
HDPE
Natuurlijk
58 mm
HDPE
175/Carton
76mm
EG N°1935/2004
Ja
122 mm
Screw cap with wad