Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante maatflessen, naturel HDPE, 2 L
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ vierkante maatflessen van naturel HDPE, 2l, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
Merk:  Gosselin™ LC2000-10
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11855953
  • 120.91 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
2 L
Square
58 mm Blue Cap, Assembled
Non-sterile
EC N°1935/2004, ISO 11137
Single-use
LDPE
Single Screw Cap
Natural
58 mm
HDPE
Blue
Yes
Yes
58 mm