Learn More
Gosselin™ ronde flessen van natuurlijk HDPE, 500 mL
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ ronde flessen van natuurlijke HDPE, 500ml, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
188.63 - 333.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) | 500 ml |
---|---|
Kleur | Natuurlijk |
Materiaal | HDPE |
Lengte (metrisch) | 80 mm |
Aantal | 140 per verpakking |
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11713094
|
Gosselin
LR500-01 |
Dubbele schroefdop | Polyethyleen | CE, EC N°1935/2004 |
322.00
|
![]() |
|||
11743094
|
Gosselin
LR500-02 |
Enkele schroefdop | HDPE | CE, EC N°1935/2004, ISO 11137 |
237.31
|
![]() |
|||
11733094
|
Gosselin
LR500-03 |
Dubbele schroefdop | Polyethyleen | CE, EC N°1935/2004, ISO 11137 |
244.99
|
![]() |
|||
11557862
|
Gosselin
LR500-05 |
Enkele schroefdop | HDPE | CE, EC N°1935/2004 |
294.00
|
![]() |
|||
11753094
|
Gosselin
LR500-06 |
Schroefdop met afdichting | Tresylene | CE, EC N°1935/2004 |
188.63
140 stuks |
![]() |
|||
11723094
![]() |
Gosselin
LR500-04 |
Schroefdop met afdichting | Tresylene | CE, EC N°1935/2004, ISO 11137 |
333.00
|
![]() |
|||
Beschrijving
- Ronde en vierkante HDPE-flessen voor eenmalig gebruik van 50ml tot 2,500ml
- Leverbaar met een keuze uit drie verschillende doppen: Rode, diepe schroefdop met enkele sluiting Dubbele sluiting: polyethyleen afdichting en rode schroefdop Lekvrije schroefdop, rood, met een tresylene afdichting (alleen bij 100ml tot 1,000ml maten)
- Flessen worden met schroefdop en in dozen geleverd
- Verkrijgbaar aseptisch of steriel door bestraling met afpelbaar sterilisatiecertificaat
- 2,500ml flessen hebben witte doppen
- Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden, tenzij anders aangegeven
Specificatie
500 ml | |
HDPE | |
140 per verpakking | |
Rood | |
Rond | |
58 mm |
Natuurlijk | |
80 mm | |
80 mm | |
Ja | |
136 mm |