Learn More
Kimble Chase™ Glass Tube for Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder
Replacement Tube for Kimble™ Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder.
63.60 - 78.80
Specificatie
Materiaal | Glass, PTFE |
---|---|
Producttype | Tube |
Voor gebruik met (apparatuur) | For Potter-Elvehjem Tissue Grinder |
Materiaal stamper | PTFE |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Grootte (numeriek) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Grootte (numeriek) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10652473
|
Kimble Chase™
885752-0022 |
8 mL | 22 |
63.60
Each |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10425152
|
Kimble Chase™
885752-0020 |
3 mL | 20 |
66.90
1 stuk |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10500183
|
Kimble Chase™
885752-0018 |
0.5 mL | 18 |
78.80
1 stuk |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10283242
|
Kimble Chase™
885752-0023 |
17 mL | 23 |
73.75
1 stuk |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10562283
|
Kimble Chase™
885752-0024 |
45 mL | 24 |
77.50
1 stuk |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10552283
|
Kimble Chase™
885752-0021 |
0.5 mL | 21 |
64.70
1 stuk |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Especificaciones
Glass, PTFE | |
Tube | |
For Potter-Elvehjem Tissue Grinder | |
PTFE |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.