Learn More
Amarell™ Dichtheidshydrometer
Gekalibreerd voor een referentietemperatuur van 20 °C. De standaard dichtheidshydrometer zonder thermometer kan worden gebruikt voor vele algemene en specifieke dichtheidsmetingen.
Merk:  Amarell™ H801366
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10343802
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Reference temperature 20°C
  • Each hydrometer length is 280mm
Specificatie
Specificatie
1Each
±1g/cm3
280 mm
20°C
Density Hydrometer
0.002 g/cm3
1.200 to 1.400 g/cm3