Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Polyisoprene and neoprene blend surgical gloves deliver ideal comfort and durability during surgical procedures, while offering easy identification of a glove breach when double gloving.
175.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Toepassingen Healthcare
AQL 0.65
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17883762
Bekijk documenten
Ansell
340063085
8.5
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17873752
Bekijk documenten
Ansell
340063075
7.5
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17893752
Bekijk documenten
Ansell
340063070
7
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17843762
Bekijk documenten
Ansell
340063080
8
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17853762
Bekijk documenten
Ansell
340063060
6
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17873762
Bekijk documenten
Ansell
340063090
9
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17853662
Bekijk documenten
Ansell
340063055
5.5
175.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Specificatie
Specificatie
ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
No
0.65
Single-use
8.27 ±1.18 mil
Specific
Yes
7.48 ±1.18 mil
Powder Free
7.48 ±1.18 mil
GAMMEX-340063
306 mm
EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Healthcare
Natural
Partially Textured
0.21 ±0.03 mm
No
Polyisoprene, Neoprene
0.19 ±0.03 mm
Sterile
0.19 ±0.03 mm
12 in.