Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Technology, Powder-free Latex Gloves
The proprietary AMT™ Technology of these gloves enables the application of chlorhexidine gluconate for added protection during surgical procedures, even when a glove breach occurs.
137.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Toepassingen Industrial
AQL 0.65
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Producten 8
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17893602
Bekijk documenten
Ansell
330023075
7.5
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17883712
Bekijk documenten
Ansell
330023090
9
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17863592
Bekijk documenten
Ansell
330023060
6
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17873682
Bekijk documenten
Ansell
330023070
7
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17863712
Bekijk documenten
Ansell
330023085
8.5
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17843672
Bekijk documenten
Ansell
330023065
6.5
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17883672
Bekijk documenten
Ansell
330023055
5.5
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17813722
Bekijk documenten
Ansell
330023080
8
137.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certified
  • Proprietary AMT Technology™ enables the application of chlorhexidine gluconate (CHG) to the inner coating, suppressing the users' regrowth of bacteria while providing rapolyisoprened anti-viral and anti-bacterial action for added protection even when a glove breach occurs
  • Kills at least 99% of Hep-C virus and HIV-1 strain Mn as early as 1 minute
  • Kills between 99 and 99.999% of eight common gram-positive, gram-negative and drug-resistant bacteria as early as 1 minute
  • Antimicrobial glove contains moisturizers, emollients and anti-irritant components, ensuring a skin friendly glove while providing enhanced protection
  • NOTE: Not proven to protect against blood-borne infections where the skin is broken, cut or punctured. HIV-1 strain Mn is a well-studied, virulent strain of HIV-1.
Specificatie
Specificatie
ISO 10282
No
0.65
Single-use
8.66 ±0.79 mil
No
7.87 ±0.79 mil
Powder Free
Sterile
0.2 ±0.02 mm
11.4 in.
EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Industrial
Natural
No Texture
0.22 ±0.02 mm
Latex
0.2 ±0.02 mm
Latex Gloves
7.87 ±0.79 mil
GAMMEX-330023
290 mm