Learn More
FYTTD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen FYTTD1
Concentratie 0.36 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16803045
Bekijk documenten
Proteintech
24560-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16893035
Bekijk documenten
Proteintech
24560-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
FYTD1 required for mRNA export from the nucleus to the cytoplasm. This protein acts as an adapter that uses the BAT1/UAP56-NFX1 pathway to ensure efficient mRNA export and delivering to the nuclear pore. FYTD1 associates with spliced and unspliced mRNAs simultaneously with THOC4.
Specificatie
Specificatie
FYTTD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96QD9
84248
FYTTD1 Fusion Protein Ag20051
Primary
-20°C
FYTTD1
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FYTTD1, Protein 40 2 3, UAP56 interacting factor, UIF
FYTTD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography