Learn More
Furfuryl Alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
29.50 - 366.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 98-00-0
Moleculaire formule C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
MDL-nummer MFCD00003252
InChI Key XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC Name furan-2-ylmethanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10072543
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
119792500
250 mL Glass bottle
29.50
10255440
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
119790010
1 L Glass bottle
62.45
10265440
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
119790025
2.5 L Glass bottle
126.00
10701155
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
119790100
10 L Plastic drum
366.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
98-00-0
98.1
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
7361
furan-2-ylmethanol
C5H6O2
MFCD00003252
furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
CHEBI:207496
C1=COC(=C1)CO
Specificatie
Furfuryl alcohol
-29°C
1.1300g/mL
65°C
97.5% min. (GC)
1.4850 to 1.488
17, V,3, 338
15, 4334
furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
furan-2-ylmethanol
7361
5 mPa.s (25°C)
98%
98-00-0
Yellow
170°C
Authentic
C5H6O2
MFCD00003252
01,408
1.13
Solubility in water: miscible but unstable
C1=COC(=C1)CO
98.1
CHEBI:207496
98.1
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Suspected of causing cancer if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Imm
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-626-1
Productidentificatie
  • Furfuryl alcohol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.