Learn More
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.5% (GC/T)
54.09 - 175.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-12-7
Moleculaire formule CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15645650
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-4X25ML
4 x 25 mL Glass Bottle N/A N/A N/A
15635650
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-250ML
250 mL Glass Bottle
54.09
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15615650
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-1L
1 L Glass Bottle
72.74
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15625650
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-2.5L
2.5 L Glass Bottle
175.66
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-12-7
45.04
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
713
formamide
CH3NO
MFCD00007941
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CHEBI:48431
NC=O
Specificatie
Formamide
1°C to 3°C
Colorless
210°C
932°F
Liquid
HCONH2
30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C)
505995
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
formamide
713
45.04g/mol
4 to 5 (at 20°C)
75-12-7
1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C
175°C (347°F)
Weak
CH3NO
MFCD00007941
NONH for all modes of transport
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
NC=O
45.04
CHEBI:48431
≥99.5% (GC/T)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P260-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-842-0
Productidentificatie
  • Formamide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.