Learn More
Formaldehyde Solution, Honeywell
47.56 - 622.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 50-00-0 |
---|---|
Moleculaire formule | CH2O |
Molecular Weight (g/mol) | 30.03 |
MDL-nummer | MFCD00003274 |
InChI Key | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC Name | formaldehyde |
SMILES | C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15631470
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
15513-1L |
1 L |
47.56
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15641470
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
15513-2.5L |
2.5 L |
78.16
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15661470
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
15513-60KG |
60 kg |
622.32
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
50-00-0 | |
30.03 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
formaldehyde |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Specificatie
Formaldehyde Solution | |
50-00-0 | |
64°C (147.2°F) | |
HCHO | |
2209 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
C=O | |
30.03 | |
CHEBI:16842 |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP | |
1.09g/mL at 25°C | |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
1209228 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehyde | |
712 | |
30.03g/mol |
Veiligheid en behandeling
P201-P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311
H301 + H311 + H331-H314-H317-H335-H341-H350-H370
Danger
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Formaldehyde solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: formaldehyde, methanol