Learn More
Formaldehyde, Extra Pure, Solution 37-41%, SLR, Fisher Chemical™
CH2O, CAS Number-50-00-0, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:16842, Colorless, 30.02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyde, -15 deg.C, 3274, 30.026, HDPE plastic bottle, 3 to 4.2, Liquid, 712, C-O, > 1.0, 2mbar at 20 deg.C
24.80 - 393.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 50-00-0
Moleculaire formule CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldehyde
SMILES C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10630813
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1501/PB08
500 mL HDPE plastic bottle
24.80
10231622
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1501/PB15
1 L HDPE plastic bottle
37.15
10160052
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1501/PB17
2.5 L HDPE plastic bottle
42.15
10170052
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1501/25
25 L Plastic container
393.00
Beschrijving
Beschrijving
CH2O, CAS Number-50-00-0, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:16842, Colorless, 30.02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyde, -15 deg.C, 3274, 30.026, HDPE plastic bottle, 3 to 4.2, Liquid, 712, C-O, > 1.0, 2mbar at 20 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
50-00-0
30.03
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16842
C=O
CH2O
MFCD00003274
712
formaldehyde
Specificatie
50-00-0
> 1.0
Liquid
Colorless
-15°C
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldehyde
712
30.02g/mol
2mbar at 20°C
CH2O
MFCD00003274
3 to 4.2
97°C
C=O
30.03
CHEBI:16842
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Formaldehyde solution, 37%
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Formaldehyde, Methylalcohol