Learn More
IKA™ Flat Bottom Essay Block
Compatible with several IKA stirrers.
Merk:  IKA™ 0025000627
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15386833
  • 93.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Flat bottom wells
  • Volume Range: 8 to 40 mL
  • Number of Holes Available: 4, 9 or 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
8 mL
17.5 mm
3.1 in.
Flat Bottom
3.1 in.
0.7 in.
Square carrier
79 mm
Essay Block
79 mm