Learn More
IKA™ Flat Bottom Essay Block
Compatible with several IKA stirrers.
Merk:  IKA™ 0025000630
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15359420
  • 87.50 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Flat bottom wells
  • Volume Range: 8 to 40 mL
  • Number of Holes Available: 4, 9 or 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
30 mL
28.5 mm
3.1 in.
Flat Bottom
3.1 in.
1.1 in.
Square carrier
79 mm
Essay Block
79 mm