Learn More
Flash Point Standard, Abel IP 170 (Nominal Value: 41.9 °C), Paragon Scientific™
Flash Point Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Abel Flash Point IP 170
Merk: Paragon Scientific CRM-ABKR
Beschrijving
- Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with IP 170.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- 12 month shelf life.
- Manufactured in the United Kingdom
Specificatie
250 mL | |
UN 1223 |
Veiligheid en behandeling
- 250ML CRM-ABKR Abel Flash Point Standard, Jet Aviation Fuel
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: kerosine sweetended
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.