Learn More
FKBPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen FKBPL
Concentratie 0.26 mg/mL
Toepassingen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16886203
Bekijk documenten
Proteintech
10060-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20 µL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16876203
Bekijk documenten
Proteintech
10060-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150 µL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
The protein encoded by this gene has similarity to the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The encoded protein is thought to have a potential role in the induced radioresistance. Also it appears to have some involvement in the control of the cell cycle.
Specificatie
Specificatie
FKBPL
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O35450, Q6MG81, Q9UIM3
406168, 56299, 63943
FKBPL Fusion Protein Ag0112
Primary
-20°C
FKBPL
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DIR1, FK506 binding protein like, FKBPL, NG7, WISP39
Fkbpl
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Video's
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato