Learn More
Fisherbrand™ Wide-Mouth Polypropylene Jars
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE.
40.30
Specificatie
Kleur | Natural |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Storing Lab Specimen, Supplies or Powder |
Inclusief | Polypropylene Linerless Screw Closure |
Materiaal | Polypropylene |
Max. temperatuur (metrisch) | 135°C |
Inclusief: Polypropylene linerless screw closures
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11828661
|
Fisherbrand™
06101-40 |
250 mL | 89 mm |
40.30
6 stuks |
|
||||
Beschrijving
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE.
- Handle up to 135°C (275°F) for short periods and 100°C (212°F) continuously
- Brittleness temperature of 0°C (32°F)
- Rigid walls
- Excellent chemical resistance
- Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specificatie
Natural | |
Polypropylene Linerless Screw Closure | |
135°C | |
White | |
Yes | |
No | |
Round | |
Unlined | |
Screw Cap |
Storing Lab Specimen, Supplies or Powder | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Natural | |
Autoclavable | |
Wide | |
Jar | |
Polypropylene |