Learn More
Fisherbrand™ Wasflessen met verstelbare spuit
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions
19.70 - 37.05
Specificatie
Kleur | White |
---|---|
Inclusief | Afstelbare verstuiver van polypropyleen |
Materiaal | HDPE |
Steriliteit | Ja |
Closure Included | Yes |
Beschrijving
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions using Fisherbrand™ Wash Bottles with Adjustable Sprayer.
Volledig instelbaar sproeipatroon: “fijne nevel” voor TLC-platen; “naald” voor het spoelen van glaswerk; “grote stroom” voor krachtige straal die nodig is voor het wassen van filters.
- Fles is gemaakt van hogedichtheidpolyethyleen
- Sprayer is van polypropyleen
- Dankzij trigger kan de afgifte gecontroleerd en met één hand en onder lichte druk worden uitgevoerd
- Gegraveerde markeringen laten zien hoeveel vloeistof er overblijft
- Laag model neemt weinig ruimte op het werkblad in en zorgt voor een laag zwaartepunt
Specificatie
White | |
HDPE | |
Yes | |
Reusable | |
Threaded | |
10.16 cm | |
4 in. | |
Threaded |
Afstelbare verstuiver van polypropyleen | |
Ja | |
Not Autoclavable | |
No | |
Laag | |
Spray Bottle | |
Polypropylene |